Learn More
DL-alpha-Methylbenzylamine, TRC
Code produit 30135006
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135006 5 g 5g
30136298 25 g 25g
30005993 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135006 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2890105G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-36-0
Formule moléculaire C8 H11 N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Synonyme Benzenemethanamine, α-methyl-, 1-Phenylethanamine, α-Phenylethylamine
Nom IUPAC 1-phenylethanamine
SMILES CC(N)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-alpha-Methylbenzylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Poids de la formule 121.0891
Pourcentage de pureté >95%