Learn More
Acétate de DL-alpha-tocophérol, 96,8 %, MP Biomedicals™
Code produit 11497640 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11497640 5 g
11407650 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497640 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210055905
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7695-91-2
Formule moléculaire C31H52O3
Poids moléculaire (g/mol) 472.754
Clé InChI ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonyme vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
CID PubChem 86472
ChEBI CHEBI:32321
Nom IUPAC Acétate de [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-α-Tocopherol acetate
Couleur Vert-jaune
Densité 0.953g/mL
Plage de pourcentage du dosage 96.80%
Quantité 5 g
Poids de la formule 472.8
Forme physique Liquide visqueux et huileux. Peut se solidifier dans le froid