Learn More
DL-α -Acide amino-n-butyrique, MP Biomedicals
Code produit 11443110 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11443110 25 g
11453110 100 g
11463110 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443110 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210043025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 56-12-2
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00008093
Clé InChI BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
CID PubChem 119
ChEBI CHEBI:16865
Nom IUPAC Acide 4-aminobutanoïque
SMILES C(CC(=O)O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Alpha-Amino-n-Butyric Acid
Quantité 25 g
Poids de la formule 103.12