Learn More
DL-aminoglutéthimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15464599 1 g 1g
15474599 5 g 5g
15484599 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15464599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62182.03
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 125-84-8 | C13H16N2O2 | 232.283 g/mol
Aminoglutethimide is used to decrease the production of sex hormones and suppress the growth of tumors that need sex hormones to grow. It blocks the production of steroids derived from cholesterol and is clinically used in the treatment of Cushing's syndrome and metastatic breast cancer. It is also a drug of abuse by body builders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2mg/ml à 20°C), le méthanol (50 mg/ml), l’éthanol (7 mg/ml à 25°C), le DMSO (20 mg/ml à 25°C) et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-84-8
Formule moléculaire C13H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.283
Numéro MDL MFCD00010122
Clé InChI ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
CID PubChem 2145
ChEBI CHEBI:2654
Nom IUPAC 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Aminoglutethimide
Point de fusion 152°C to 154°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Merck Index 14,440
Informations sur la solubilité Soluble in water (2mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),ethanol (7mg/ml at 25°C),DMSO (20mg/ml at 25°C),and chloroform.
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Aminoglutethimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aminoglutethimide