Learn More
DL-aminoglutéthimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484599 25 g 25g
15464599 1 g 1g
15474599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15484599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62182.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 125-84-8 | C13H16N2O2 | 232.283 g/mol
Aminoglutethimide is used to decrease the production of sex hormones and suppress the growth of tumors that need sex hormones to grow. It blocks the production of steroids derived from cholesterol and is clinically used in the treatment of Cushing's syndrome and metastatic breast cancer. It is also a drug of abuse by body builders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2mg/ml à 20°C), le méthanol (50 mg/ml), l’éthanol (7 mg/ml à 25°C), le DMSO (20 mg/ml à 25°C) et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-84-8
Formule moléculaire C13H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.283
Numéro MDL MFCD00010122
Clé InChI ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
CID PubChem 2145
ChEBI CHEBI:2654
Nom IUPAC 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Aminoglutethimide
Point de fusion 152°C to 154°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Merck Index 14,440
Informations sur la solubilité Soluble in water (2mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),ethanol (7mg/ml at 25°C),DMSO (20mg/ml at 25°C),and chloroform.
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre