Learn More
DL-AP5 Sel Sodique, TRC
Code produit 30381701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381701 10 mg
30370722 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30381701 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD52536510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303993-72-7
Formule moléculaire C5H11NNaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 219.11
Synonyme 5-Phosphono-norvaline Sodium Salt
Nom IUPAC sodium (S)-2-amini-5-phosphonopentanoate
SMILES N[C@@H](CCCP(O)(O)=O)C(O[Na])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-AP5 Sodium Salt
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H12NO5P.Na/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
Poids de la formule 219.03