Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-arginine, 98 %
Code produit 11468137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468137 25 g 25g
11458137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468137 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17520.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7200-25-1 | C6H14N4O2 | 174.204 g/mol
DL-Arginine is used in the synthesis of creatine and polyamines. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-Arginine est utilisée dans la synthèse de la créatine et des polyamines. La DL-Arg est utilisé dans l’analyse physicochimique de la dynamique de complexation des acides aminés et des formations de structure cristalline.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7200-25-1
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.204
Numéro MDL MFCD00063117
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-arginine, arginin, h-dl-arg-oh, 2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid, unii-fl26ntk3ep, dl-arginine, free base, fl26ntk3ep, wln: muyzm3yzvq &gh, arginine, dl
CID PubChem 232
ChEBI CHEBI:29016
Nom IUPAC acide 2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Arginine
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Beilstein 1725411
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 25 g
Poids de la formule 174.2
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%