Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-asparagine monohydraté, 98 %
Code produit 11479766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479766 500 g 500g
11469766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479766 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B20273.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 69833-18-7 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
DL-Asparagine monohydrate is used as a pharmaceutical intermediate. It is used to prepare DL-asparaginium nitrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de DL-Asparagine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est utilisé pour préparer le nitrate de DL-asparaginium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les acides et les alcalis.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69833-18-7
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
Clé InChI DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
CID PubChem 522362
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Asparagine monohydrate
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Beilstein 6234992
Informations sur la solubilité Soluble in water,acids,and alkalis.
Nom IUPAC 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
Quantité 500 g
Poids de la formule 150.14 (132.12 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%