Learn More
DL-Aspartic-2,3,3-d3 Acid, TRC
Code produit 30179204
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179204 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30179204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA788958100MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau DL-Aspartic-2,3,3-d3 Acid
CAS 14341-75-4
Formule moléculaire C4 D3 H4 N O4
Quantité 100 mg
Synonyme (±)-Aspartic Acid-d3, Aminosuccinic Acid-d3
Formule InChI InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(N)C(=O)O
Nom IUPAC 2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid
Poids moléculaire (g/mol) 136.12
Poids de la formule 136.0563
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.