Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide DL-aspartique, 98+ %
Code produit 11430234
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430234 2500 g 2500g
11410234 100 g 100g
11420234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430234 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A13646.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 617-45-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
DL-Aspartic acid is used in studies on factors and conditions that enhance semen and sperm quality. Its conjugate base D-aspartate has potential use as a therapeutic agent in the treatment of schizophrenia-related symptoms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide DL-aspartique est utilisé dans des études sur les facteurs et les conditions qui améliorent la qualité du liquide séminal et du sperme. Sa base conjuguée D-aspartate pourrait être utilisée comme agent thérapeutique dans le traitement des symptômes liés à la schizophrénie.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide chlorhydrique. Insoluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-45-8
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.10
Numéro MDL MFCD00063083
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
CID PubChem 424
ChEBI CHEBI:22660
Nom IUPAC 2-aminobutanedioic acid
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Aspartic acid
Point de fusion >300°C (decomposition)
Beilstein 774618
Informations sur la solubilité Soluble in water,and hydrochloric acid. Insoluble in ether,and alcohol.
Quantité 2500 g
Poids de la formule 133.1
Pourcentage de pureté ≥98%