Learn More
Acide DL-aspartique, 99+%, MP Biomedicals™
Code produit 11393979 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11393979 500 g
11383979 250 g
11303989 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11393979 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210080390
Identifiants chimiques
CAS 617-45-8
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.10
Numéro MDL MFCD00063083
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
CID PubChem 424
ChEBI CHEBI:22660
Nom IUPAC Acide 2-aminobutanedioïque
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Aspartic acid
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Quantité 500 g
Poids de la formule 133.1
Forme physique Cristalline