Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de DL-bêta-homoproline, 97 %
Code produit 15484367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484367 250 mg 250mg
15474367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484367 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H31749.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 71985-79-0 | C6H12ClNO2 | 165.617 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71985-79-0
Formule moléculaire C6H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.617
Numéro MDL MFCD11506301
Clé InChI VQDACVOAOJQTPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hcl, h-d-beta-hopro-oh.hcl, 2-pyrrolidineacetic acid hcl, dl-beta-homoproline hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
CID PubChem 12514707
Nom IUPAC 2-acide pyrrolidine-2-ylacétique;chlorhydrate
SMILES C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-beta-Homoproline hydrochloride
Point de fusion 171°C to 174°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165.62
Pourcentage de pureté 97%