Learn More
DL-bêta-prolinol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443748 1 g 1g
15453748 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57225.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5082-74-6 | Molecular Formula: C5H11NO | Molecular Weight: 101.15 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter les matériaux oxydants forts. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5082-74-6
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD07773080
Clé InChI QOTUIIJRVXKSJU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-hydroxymethylpyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, pyrrolidin-3-yl-methanol, pyrrolidine-3-yl-methanol, pyrrolidin-3-yl methanol, 3-pyrrolidinylmethanol, dl-beta-prolinol, rs-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, 3s
CID PubChem 13400657
Nom IUPAC (pyrrolidin-3-yl)méthanol
SMILES OCC1CCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-beta-Prolinol
Densité 0.979
Point d’ébullition 165°C to 171°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Beilstein 1420904
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté ≥97%