Learn More
Acide DL-Boc-pipécolique, TRC
Code produit 30337161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337161 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337161 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB66195525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Boc-pipecolic Acid
CAS 98303-20-9
Formule moléculaire C11H19NO4
Quantité 25 g
Synonyme (±)-1,2-Piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (±)-N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic Acid, 1-[tert-Butyloxycarbonyl]-2-piperidinecarboxylic Acid, 1-tert-Butoxycarbonylpiperidine-2-carboxylic Acid, 1-tert-Butyl 1,2-Piperidinedicarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)pipecolinic Acid, N-tert-Butoxycarbonylpipecolic Acid, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid Mono-tert-butyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 229.27
Poids de la formule 229.1314