Learn More
DL-buthionine (S,R)-sulfoximine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10480151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10480151 500 mg Flacon en verre 500mg
10646554 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10480151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309475000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5072-26-4 | C8H18N2O3S | 222.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5072-26-4
Formule moléculaire C8H18N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 222.30
Numéro MDL MFCD00070309
Clé InChI KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme buthionine sulfoximine, dl-buthionine-s,r-sulfoximine, buthionine sulfoxamine, buthione sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butionine sulfoximine, buthionine sulphoximine, 2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl
CID PubChem 21157
ChEBI CHEBI:28714
Nom IUPAC acide 2-amino-4-(butylsulfonimidoyle)butanoïque
SMILES CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 215°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 500 mg
Merck Index 15, 1528
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 222.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre duveteuse