Learn More
DL-Camphène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Camphene |
| CAS | 79-92-5 |
| Formule moléculaire | C10 H16 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Camphene (8CI), 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene, NSC 4165, YS Camphene, dl-Camphene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C |
| Nom IUPAC | (1S,4R)-3,3-diméthyl-2-méthylidènebicyclo[2.2.1]heptane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.23 |
| Poids de la formule | 136.1252 |