Learn More
DL-Camphre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10730861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10730861 1 kg Flacon en plastique 1kg
10127653 250 g Flacon en plastique 250g
11934831 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10730861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164640010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-22-2
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00074738,MFCD00064149
Clé InChI DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
CID PubChem 2537
ChEBI CHEBI:36773
Nom IUPAC 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Camphor
Point de fusion 175°C to 177°C
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 64°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 07,IV,213
Merck Index 15,1734
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid.,soluble in aniline,nitrobenzene,c
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 96%