Learn More
DL-camphre, extra pur, SLR, synthétique, Fisher Chemical
Click to view available options
250 g, cuve en verre
Spécification
CAS | 76-22-2 |
Point de fusion | 175°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 204°C |
Conditionnement | Cuve en verre |
Formule moléculaire | C10H16O |
Numéro MDL | 74738 |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 152.24g/mol |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DL-Camphor
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.