Learn More
DL-camphre quinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581174 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581174 50 g Flacon en verre 50g
10021800 5 g Flacon en verre 5g
10235580 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581174 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154570500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10373-78-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10373-78-1
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00064160
Clé InChI VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
CID PubChem 25208
ChEBI CHEBI:34607
Nom IUPAC 4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Camphoroquinone
Point de fusion 198.0°C to 202.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 07, 581
Fieser 15,67
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine