Learn More
Chlorhydrate de DL-Carnitine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427927 100 g 100g
11417927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16589.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 461-05-2 | C7H17ClNO3+ | 198.667 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-05-2
Formule moléculaire C7H17ClNO3+
Poids moléculaire (g/mol) 198.667
Numéro MDL MFCD00011904
Clé InChI JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Synonyme dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
CID PubChem 24206429
Nom IUPAC (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-triméthylazane ; chlorhydrate
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Carnitine hydrochloride
Point de fusion 196°C to 200°C
Quantité 100 g
Beilstein 4163212
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1849
Poids de la formule 197.66
Pourcentage de pureté ≥98%