Learn More
DL-cystéine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482558
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482558 5 g 5g
15492558 25 g 25g
15402568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56126.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3374-22-9 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
DL-Cysteine is a NMDA agonist at quisqualate receptors at high concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-cystéine est un agoniste de la NMDA aux récepteurs de quisqualate à forte concentration.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), le 1 N HCl (25 mg/ml), l’éthanol et l’acide acétique. Insoluble dans l’acétone.
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3374-22-9
Formule moléculaire C3H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 121.15
Numéro MDL MFCD00004881
Clé InChI XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
CID PubChem 594
ChEBI CHEBI:15356
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-sulfanylpropanoïque
SMILES NC(CS)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Cysteine
Point de fusion 225°C (decomposition)
Beilstein 1721406
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),1 N HCl (25mg/ml),ethanol,and acetic acid. Insoluble in acetone.
Quantité 5 g
Poids de la formule 121.16
Pourcentage de pureté 96%