Learn More
Chlorhydrate de DL-cystéine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491130 100 g 100g
11471130 5 g 5g
11481130 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491130 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25779.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10318-18-0 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10318-18-0
Formule moléculaire C3H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.61
Numéro MDL MFCD00064552,MFCD00012632
Clé InChI IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
CID PubChem 25150
Nom IUPAC hydrogen 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid chloride
SMILES [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Cysteine hydrochloride
Point de fusion 140°C to 142°C
Beilstein 4150473
Quantité 100 g
Poids de la formule 157.62
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%