Learn More
DL-Cystéine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Cysteine |
| CAS | 3374-22-9 |
| Formule moléculaire | C3 H7 N O2 S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Cysteine, DL- (8CI), DL-Cysteine, (±)-Cysteine, NSC 63864 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6) |
| SMILES | NC(CS)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-3-sulfanylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.16 |
| Poids de la formule | 121.0197 |