Specifications
| Nom chimique ou matériau | DL-Cystine Dihydrochloride |
| Note relative au nom | FTIR |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 313.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Qualité | Not Available |
| Forme physique | Poudre |