Learn More
MedChemExpress DL-dithiothreitol
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 154.25 g/mol |
| CAS | 12-3-3483 |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | DTT |
| Solubilité | H2O : ≥ 200 mg/mL (1296.60 mM) ∣ DMSO : 100 mg/mL (648.30 mM; Need ultrasonic) |