Learn More
R&D Systems™ DL-Dithiothreitol
Description
Reagent for maintaining SH groups in the reduced state.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Dithiothreitol |
| CAS | 12-3-3483 |
| Quantité | 10 g |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C4H10O2S2 |
| Poids de la formule | 154.25 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 154.24 |