Learn More
Dl-dithiothréitol ≥ 99,0 %, MP Biomedicals™
Code produit 11457690 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457690 5 g 5g
11467690 10 g 10g
11477690 25 g 25g
11487690 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11457690 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210059705
Identifiants chimiques
CAS 27565-41-9
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00004877,MFCD00064305
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme DTT, 1, 4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
Nom IUPAC 1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
SMILES OC(CS)C(O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Dithiothreitol
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0%
Quantité 5 g
Poids de la formule 154.25
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Dithiothreitol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol