Learn More
DL-dithiothréitol, MP Biomedicals™
Code produit 11445832 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445832 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11445832 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04856126
 Article restreint
En stock
DL-dithiothréitol, qualité électrophorèse, ≥ 99,5 %, poudre blanche
  • Le dithiothréitol est utile pour stabiliser les enzymes contenant du sulfhydryle.
  • Efficace dans les tampons d’échantillons pour réduire les liaisons disulfures de protéines avant SDS-PAGE.
  • Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de l’agent de réticulation N,N'-bis(acryloyl)cylamine afin de décomposer la matrice d’un gel de polyacrylamide.
  • Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol.
  • Le DL-dithiothréitol est également connu sous le nom de réactif de Cleland ; Agent protecteur des groupes sulfhydryles (-SH). Il réduit quantitativement les disulfures (-S-S- à -SH).
  • Dans cette réaction, le DTT est oxydé en disulfure cyclique qui assure la réduction d’autres disulfures en solution.
Identifiants chimiques
CAS 12-3-3483
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00004877
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme 1,4-Dithiothreitol, DTT, 1,4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
Spécification
Point de fusion 40 °C à 50 °C
Couleur Blanc
pH 4,0 à 6,0 (0,1 M dans H2O, 25 °C)
Point d’éclair 113 °C / 235,4 °F (litt.)
Notes de qualité de la pureté ≥ 99,5 %
Quantité 5 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 1719757
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (50mg/mL - solution claire et incolore) ; soluble dans l’éthanol, l’acétone, l’éthylate, le chloroforme et l’éther.
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Dithiothreitol, electrophoresis grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol