Learn More
DL-érythro-dihydrosphingosine, Thermo Scientific™
Product Code. 15484549
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15484549 10 mg 10mg
15494549 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15484549 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62103.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La DL-érythro-dihydrosphingosine est un inhibiteur de la PKC (protéine kinase C). Ce composé bloque également les PLA2 (phospholipases A2) et le précurseur de D-sphingosine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement miscible), le chloroforme, l’éthanol 100 % chaud (25 mg/ml), le DMSO chaud (25 mg/ml) et le méthanol.
Remarques
Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3102-56-5
Formule moléculaire C18H39NO2
Poids moléculaire (g/mol) 301.52
Numéro MDL MFCD00051176,MFCD00079141,MFCD00079141,MFCD00792847
Clé InChI OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-erythro-dihydrosphingosine, dl-sphinganine, 2r,3s-2-aminooctadecane-1,3-diol, dl-erythro-1,3-dihydroxy-2-aminooctadecane, lopac-d-6908, l-erythro-dihydrosphingosine, dl-erythro-dihydrosphingosine, synthetic
CID PubChem 6603822
Nom IUPAC (2R,3S)-2-aminooctadécane-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(N)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-erythro-Dihydrosphingosine
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Beilstein 1724234
Poids de la formule 301.51
Forme physique Poudre