Learn More
2-bromopropionate de DL-éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10784031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10784031 100 g Flacon en verre 100g
10234670 250 g Flacon en verre -
10399313 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10784031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118141000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 535-11-5
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00000144
Clé InChI ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
CID PubChem 79040
Nom IUPAC 2-Bromopropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Ethyl 2-bromopropionate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3940g/mL
Point d’ébullition 156°C to 160°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(Br)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4450 to 1.447
Quantité 100 g
Beilstein 02,255
Merck Index 15,3827
Gravité spécifique 1.394
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide