Learn More
Dimère de Dl-glycéraldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15284487 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15284487 1 g 1g
15224258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15284487 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450710010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23147-59-3
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI HQAMJDIBKAKYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, pubchem10426, dl-glyceraldehyde dimer+, 2,5-dihydroxy-3,6-dihydroxymethyl-1,4-dioxane
CID PubChem 251615
Nom IUPAC 3,6-bis(hydroxyméthyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
SMILES C(C1C(OC(C(O1)O)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Glyceraldehyde dimer
Point de fusion 138.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 95%