Learn More
Sel hémicalcique hydraté d'acide DL-glycérique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dl-Glyceric Acid Hemicalcium Salt Hydrate |
| CAS | 67525-74-0 |
| Formule moléculaire | 2 C3 H5 O4 . Ca . 2 H2 O |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
| SMILES | O.O.[Ca+2].OCC(O)C(=O)[O-].OCC(O)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | calcio;2,3-dihidroxipropanoato;dihidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.247 |
| Poids de la formule | 286.021 |