Learn More
DL-Histidine-alpha,beta,beta-d3, CDN
Code produit 30317451
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317451 0.01 g 0.01g
30318970 0.005 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30317451 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND22720.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Histidine-alpha,beta,beta-d3
CAS 344299-50-9
Formule moléculaire C6 D3 H6 N3 O2
Quantité 0.01 g
Synonyme DL-Histidine-α,β,β-D3, Histidine-α,β,β-d3 (9 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5 H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,5 D
SMILES [2 H]C([2 H])(c1c[nH]cn1)C([2 H])(N)C(=O)O
Nom IUPAC ácido 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(1 H-imidazol-4-il)propanoico
Poids moléculaire (g/mol) 158.18
Poids de la formule 158.0883 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity