Learn More
MedChemExpress DL-Homocysteine
Code produit 16439406
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439406 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYW040821
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress DL-Homocysteine is a weak neurotoxin, and can affect the production of kynurenic acid in the brain.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 135.19 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 454-29-5
Type de produit Natural Products
Solubilité H2O : 7.14 mg/mL (52.81 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Cible Endogenous Metabolite