Learn More
DL-Homocystéine, 90 %, TRC
Code produit 17942565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942565 250 mg 250mg
17911005 50 mg 50mg
17974895 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17942565 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH591295250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 454-29-5
Formule moléculaire C4 H9 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 135.19
Synonyme 2-Amino-4-mercaptobutyric acid
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-sulfanyl-butanoïque
SMILES NC(CCS)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Homocysteine
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 135.0354