Learn More
Chlorhydrate de thiolactone de DL-homocystéine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367216 100 g -
11357216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09077.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6038-19-3 | C4H8ClNOS | 153.624 g/mol
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is used as an intermediate of erdosteine and citiolone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de thiolactone de DL-homocystéine est utilisé comme intermédiaire de l’erdosteine et de la citiolone.
Solubilité
Soluble dans l’eau (740 g/l). Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6038-19-3
Formule moléculaire C4H8ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 153.624
Numéro MDL MFCD00012724
Clé InChI ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
CID PubChem 110753
Nom IUPAC 3-aminothiolan-2-one;chlorhydrate
SMILES C1CSC(=O)C1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Point de fusion ∽204°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 3562103
Merck Index 14,4734
Informations sur la solubilité Soluble in water (740g/L). Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 153.63
Pourcentage de pureté 99%