Learn More
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16430759
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16430759 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16430759 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101404
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Forme physique Powder
CAS 6038-19-3
Couleur Off-White
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H8ClNOS
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (650.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N)CCS1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 153.63
Poids de la formule 153.63
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research