Learn More
dl Homocystéine Thiolactone Chlorhydrate, TRC
Code produit 30398485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30398485 250 g
30396393 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30398485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH591300250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6038-19-3
Formule moléculaire C4 H7 N O S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 153.63
Synonyme 2(3H)-Thiophenone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2(3H)-Thiophenone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (9CI), 2(3H)-Thiophenone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (±)- (8CI), 2-Oxothiolan-3-aminium chloride, 3-Aminodihydrothiophen-2(3H)-one hydrochloride, DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride, ADT, HCTL hydrochloride, Homocysteine thiolactone hydrochloride, NSC 22879
Nom IUPAC 3-aminothiolan-2-un ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC1CCSC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
Quantité 250 g
Poids de la formule 153.0015