Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorohydrate de DL-homocystéinethiolactone, 99 %
Code produit 10633342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10633342 25 g Flacon en verre 25g
10152390 1 g Flacon en verre 1g
10103111 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10633342 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 120830250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6038-19-3 | C4H7NOS·HCl | 153.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6038-19-3
Numéro MDL MFCD00012724
Clé InChI ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
CID PubChem 110753
Nom IUPAC 3-aminothiolan-2-one;chlorhydrate
SMILES C1CSC(=O)C1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 199.0°C to 203.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7NOS·HCl
Quantité 25 g
Merck Index 15, 4772
Informations sur la solubilité Solubility in water: 740.5g/L (20 c)
Point de sublimation >140°C
Poids moléculaire (g/mol) 153.63
Poids de la formule 153.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine