Learn More
DL-Homocystine, MedChemExpress
Code produit 16402678
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402678 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW009390
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress DL-Homocystine is the double-bonded form of homocysteine and homocysteine is recognized as an important substance in the pathogenesis and pathophysiology of schizophrenia.
DL-Homocystine is the double-bonded form of homocysteine and homocysteine is recognized as an important substance in the pathogenesis and pathophysiology of schizophrenia.
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Homocystine
CAS 870-93-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H16N2O4S2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité H2O : 10 mg/mL (37.26 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CCSSCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](C(O)=O)CCSSCC[C@@H](N)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 268.35
Poids de la formule 268.35
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism