Learn More
DL-Homocystine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Homocystine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 268.0551 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |