Learn More
DL-Homophénylalanine, TRC
Code produit 30135902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135902 5 g 5g
17957154 250 mg 250mg
17988574 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135902 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH5913105G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1012-05-1
Formule moléculaire C10 H13 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Synonyme Benzenebutanoic acid, α-amino-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (±)-, Butyric acid, 2-amino-4-phenyl-, DL- (8CI), α-Aminobenzenebutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-Homophenylalanine, (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
Nom IUPAC 2-amino-4-phényl acide butanoïque
SMILES NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Quantité 5 g
Poids de la formule 179.0946