Learn More
DL-isoborneol, 93 % tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10488270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10488270 25 g Flacon en plastique 25g
10705011 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10488270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122490250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-76-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00074821
Clé InChI DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonyme dl-isoborneol
CID PubChem 126961757
Nom IUPAC (1R,3R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Isoborneol
Note relative au nom tech., 93%
Point de fusion 208.0°C to 214.0°C
Couleur Jaune
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 06, II, 80
Merck Index 15, 5173
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: readily soluble in alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 93%
Qualité Technique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Isoborneol