Learn More
DL-Lactone Isocitrique Acide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Isocitric Acid Lactone |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| Poids de la formule | 174.0164 |