Learn More
Acide DL-isocitrique, hydrate de sel trisodique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10388050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10388050 1 g Flacon en verre 1g
10311054 5 g Flacon en verre 5g
10053573 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10388050 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 205010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.30€
    60.65€ / 1g
    Économisez 12.65€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1637-73-6 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1637-73-6
Formule moléculaire C6H5Na3O7
Poids moléculaire (g/mol) 258.07
Numéro MDL MFCD00149284
Clé InChI HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYNA-K
Synonyme dl-isocitric acid, isocitric acid trisodium salt, sodium isocitrate, dl-isocitric acid trisodium salt hydrate, dl-isocitric acid trisodium salt, trisodium 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, trisodium isocitrate, tripotassium isocitrate, isocitric acid, dl, dl-isocitric acid, trisodium salt hydrate
CID PubChem 168942
Nom IUPAC Trisodium ;1 -hydroxypropane-1,2,3 -tricarboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Isocitric acid, trisodium salt hydrate
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaO2CCH2CH(CO2Na)CH(OH)CO2Na·xH2O
Quantité 1 g
Beilstein 03, 555
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 258.07
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline