Learn More
DL-lactide 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392836 10 g 10g
11302846 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09026.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 95-96-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
DL-Lactide is used to produce 2-hydroxy-propionic acid 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethyl ester. It acts as an important raw material and an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. It is involved in enzymatic alcoholysis to produce both alkyl (R)-lactates and alkyl (S,S)-lactyllactates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DL-lactide est utilisé pour produire de l’ester 2-hydroxy-propionique d’acide 1-(1-phényl-ethoxycarbonyl)-éthyl. Il agit comme une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants. Il est impliqué dans l’alcoolyse enzymatique pour produire à la fois des alkyl (R)-lactates et des alkyl (S,S)-lactyllactates.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-96-5
Formule moléculaire C6H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Numéro MDL MFCD00011685,MFCD00082566
Clé InChI JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
CID PubChem 7272
Nom IUPAC 3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Lactide
Point de fusion 122°C to 126°C
Quantité 10 g
Beilstein 82121
Point d’ébullition 138°C to 142°C (8 mmHg)
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in benzene.
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Lactide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Lactide