Learn More
DL-Laudanosine, TRC
Code produit 18032900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18032900 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18032900 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17854010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Laudanosine
CAS 1699-51-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C21 H27 N O4
Quantité 10 mg
Synonyme 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-Isoquinoline, Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratryl-, (±)- (8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (±)-, (±)-Laudanosine, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratrylisoquinoline, DL-Laudanosine, N-Methyltetrahydropapaverine, NSC 331268, NSC 94267, Veraisoquin, Atracurium Besilate Imp. G (EP)
Formule InChI InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3
SMILES COc1ccc(CC2N(C)CCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Nom IUPAC 1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxy-2-méthyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline
Poids moléculaire (g/mol) 357.44
Poids de la formule 357.194
Pourcentage de pureté >95%