Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Leucine, 99 + %
Code produit 10741641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10741641 25 g Flacon en plastique 25g
10012230 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10741641 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 172130250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-39-2
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00063087
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
CID PubChem 857
ChEBI CHEBI:25017
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)CC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Leucine
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 447
Merck Index 14, 5451
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 25 g
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0% (on dry substance)
Forme physique Poudre cristalline fine