Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-leucine, 99 %
Code produit. 11493254
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. Quantité unitSize
11493254 250 g 250g
11483254 50 g 50g
11473254 1000 g 1000g
3 options
Code produit. 11493254
Marque: Thermo Scientific Chemicals A10590.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-39-2
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00063087
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
CID PubChem 857
ChEBI CHEBI:25017
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)CC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Leucine
Point de fusion ∼294°C (sublimation)
Beilstein 636005
Merck Index 14,5451
Densité 1.293
Quantité 250 g
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99%