Learn More
DL-lysine monohydratée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10691073 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 10691073
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Lysine monohydrate
Note relative au nom 98%
CAS 885701-25-7
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Perte à la dessiccation 7% to 12% (105°C, 2 hrs)
Formule moléculaire C6H16N2O3
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HN(CH)4CH(NH)COH
Numéro MDL MFCD00151036
Synonyme dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
Clé InChI HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.NCCCCC(N)C(O)=O
Nom IUPAC 2,6-acide diaminohexanoïque ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 164.21
Quantité 25 g
CID PubChem 2734605
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre cristalline